주요 문서
W404411
Sigma-Aldrich
Geranyl tiglate
≥95%, FG
동의어(들):
Geranyl 2-methylcrotonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W404411-SAMPLE-K
₩57,957
100 G
₩81,099
1 KG
₩289,580
₩57,957
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W404411-SAMPLE-K
₩57,957
100 G
₩81,099
1 KG
₩289,580
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.35
FEMA Number:
4044
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.383
NACRES:
NA.21
₩57,957
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
refractive index
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
bp
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
geranium; fruity; herbaceous; sweet
SMILES string
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
InChI key
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Navigate halal certification, food & beverage compliance, and global standards (BPJPH, SMIIC, JAKIM) with our halal products.