주요 문서
W398209
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl crotonate
≥97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
168.23
FEMA Number:
3982
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.566
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
107 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4-6,8H,3,7,9H2,1-2H3/b6-5-,8-4+
InChI key
KITGYVIOYOCIIE-QNMAEOQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaoyao Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-05-31)
Feijoa is an aromatic fruit and the essential oil from feijoa peel could be a valuable by-product in the juicing industry. An initial comparison of the essential oil extraction methods, steam-distillation and hydro-distillation, was conducted. The volatile compounds in the