주요 문서
W397301
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol acetate
98%, FG
동의어(들):
2-Methyl-3-furyl thioacetate, 2-Methylfuran-3-thioacetate, 3-(Acetylthio)-2-methylfuran, S-(2-methyl-3-furyl) ethanethioate, Ethanethioic acid, S-(2-methyl-3-furanyl) ester, MFT Acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W397301-SAMPLE-K
₩81,200
100 G
₩287,854
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W397301-SAMPLE-K
₩81,200
100 G
₩287,854
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
156.20
FEMA Number:
3973
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.153
NACRES:
NA.21
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
98%
refractive index
n20/D 1.520
bp
225-235 °C/29.9 mmHg
density
1.138 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty
SMILES string
CC(=O)Sc1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-5-7(3-4-9-5)10-6(2)8/h3-4H,1-2H3
InChI key
PQFIBPDAGFGLBY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2-Methyl-3-furanthiol acetate is a volatile sulfur-containing furan compound present as a flavor compound in Scheurebe wines[1] and purple passion fruit.[2]
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F
Flash Point (°C)
60 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Volatile compounds affecting the aroma of Vitis vinifera L. cv. Scheurebe.
Krammer GE, et al.
ACS Symp. Ser., 714, 53?65-53?65 (1998)
Determination and isolation of a thioesterase from passion fruit (Passiflora edulis Sims) that hydrolyzes volatile thioesters.
Tapp EJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(15), 6623-6630 (2008)