주요 문서
W203501
Sigma-Aldrich
Allyl mercaptan
≥90%
동의어(들):
2-Propene-1-thiol, Allyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W203501-SAMPLE
₩101,297
100 G
₩1,058,544
500 G
₩5,727,747
₩101,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W203501-SAMPLE
₩101,297
100 G
₩1,058,544
500 G
₩5,727,747
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2SH
CAS Number:
Molecular Weight:
74.14
FEMA Number:
2035
Beilstein:
1697523
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.004
NACRES:
NA.21
₩101,297
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥90%
refractive index
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
감각 수용성의
alliaceous; pungent; sulfurous
SMILES string
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Suggested uses: coffee, savory, tropical fruits
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
4.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-15.56 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Silvia Millan et al.
Food chemistry, 339, 127809-127809 (2020-09-03)
Thiols are important natural molecules with diverse functions, ranging from acting as antioxidants that prevent chronic diseases to contributing aromas to foods and beverages. Biological thiols such as glutathione are of particular interest due to their functional roles, which include
문서
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.