추천 제품
Grade
FG
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
농도
10% in ethanol
refractive index
n20/D 1.370
density
0.810 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
berry; green; mushroom; musty; spicy; vegetable; nutty
SMILES string
CCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C9H16O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
InChI key
HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
60.8 °F
Flash Point (°C)
16 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터