주요 문서
W384606
Sigma-Aldrich
Litsea cubeba oil
Certified organic (NOP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
3846
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
감각 수용성의:
grassy; lemon
Grade:
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
식품 알레르기항원:
no known allergens
Grade
Certified organic (NOP)
Halal
Kosher
Quality Level
기원
Vietnam origin
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
232 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
grassy; lemon
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Certified organic by MOSA
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
130.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
54.44 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)