주요 문서
W252204
Sigma-Aldrich
Ginger oil
natural, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W252204-SAMPLE-K
₩84,448
250 G
₩202,391
1 KG
₩396,155
₩84,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W252204-SAMPLE-K
₩84,448
250 G
₩202,391
1 KG
₩396,155
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2522
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
₩84,448
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
Zingiber officinale Roscoe
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
광학 활성
[α]20/D −39°, neat
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
density
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
ginger; citrus; woody; spicy
관련 카테고리
일반 설명
Ginger oil generally contains sesquiterpene hydrocarbons such as zingiberene, ar-curcumene, β-bisabolene and β-sesquiphellandrene and monoterpenes such as geranial, neral and camphene.[1]
생화학적/생리학적 작용
Taste at 30 ppm
제조 메모
Extraction method: steam distillation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Essential oil composition of diploid and tetraploid clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe) grown in Australia.
Wohlmuth H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(4), 1414-1419 (2006)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 66-66 (2005)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 50-50 (1999)
문서
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.