1012950
USP
Alliin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
동의어(들):
L-Alliin, 3-(2-Propenylsulfinyl)-L-alanine, S-Allyl-L-cysteine sulfoxide
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
alliin
제조업체/상표
USP
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(C[C@H]([N+H3])C(=O)[O-])CC=C
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-2-3-11(10)4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-,11?/m0/s1
InChI key
XUHLIQGRKRUKPH-ITZCMCNPSA-N
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객