주요 문서
W379204
Sigma-Aldrich
2-Pentanethiol
≥97%
동의어(들):
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
104.21
FEMA Number:
3792
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
12.192
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.4410 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)S
특징 및 장점
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)