주요 문서
W369004
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
FEMA Number:
3690
EC Number:
유럽평의회 번호:
10681
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.545
감각 수용성의:
green; leafy; melon; fruity; sweet
Grade:
FG
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
Agency:
meets purity specifications of JECFA
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; leafy; melon; fruity; sweet
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)