문서
W392901
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl isobutyrate
≥98%, stabilized, FG
동의어(들):
(Z)-3-hexen-1-yl isobutyrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
170.25
FEMA Number:
3929
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.563
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
포함
0.01-0.20% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
92 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; fruity
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3/b6-5-
InChI key
OSMAJVWUIUORGC-WAYWQWQTSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Natural occurrence: Guava, spearmint, Chinese quince.
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
185.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
85 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)