문서
W358800
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
≥96%, FG
동의어(들):
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HS(CH2)3SH
CAS Number:
Molecular Weight:
108.23
FEMA Number:
3588
Beilstein:
1071197
EC Number:
유럽평의회 번호:
11929
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.076
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 37.7 °C)
분석
≥96%
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
density
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; sulfurous
SMILES string
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI key
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter