주요 문서
W354600
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridine
≥96%
동의어(들):
5-Ethyl-2-picoline, NSC 1984
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H11N
CAS Number:
Molecular Weight:
121.18
FEMA Number:
3546
Beilstein:
109269
EC Number:
유럽평의회 번호:
11385
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
14.066
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
vapor density
4.2 (vs air)
분석
≥96%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
178 °C (lit.)
density
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
nutty; earthy; roasted
SMILES string
CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI key
NTSLROIKFLNUIJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Masaaki Fujikawa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(11), 3756-3767 (2007-04-10)
We previously reported a classical quantitative structure-activity relationship (QSAR) equation for permeability coefficients (P(app-pampa)) by parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA) of structurally diverse compounds with simple physicochemical parameters, hydrophobicity at a particular pH (logP(oct) and |pK(a)-pH|), hydrogen-accepting ability (SA(HA))