주요 문서
W349700
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl 2-methylbutanoate
FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
FEMA Number:
3497
EC Number:
유럽평의회 번호:
2345
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.854
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
Grade:
FG
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
density
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; fresh; green; fruity; pear; sweet
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/b7-6-
InChI key
JKKGTSUICJWEKB-SREVYHEPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
181.4 °F
Flash Point (°C)
83 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)