주요 문서
W343005
Sigma-Aldrich
4-Hexen-1-ol
≥96%, predominantly trans, FG
동의어(들):
4-Hexen-1-ol, predominantly trans
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CH(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
FEMA Number:
3430
EC Number:
유럽평의회 번호:
2295
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
2.074
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥96%
refractive index
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; musty; herbaceous; tomato
SMILES string
C\C=C\CCCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
InChI key
VTIODUHBZHNXFP-NSCUHMNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4-Hexen-1-ol is a volatile flavor alcohol that is reported to occur in banana.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Penicillin acylase-mediated synthesis of 2-acetyl-1-pyrroline and of 2-propionyl-1-pyrroline, key roast-smelling odorants in food. Inclusion complexes with ?-cyclodextrin and their NMR and MS characterization.
Favino TF, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(25), 8975-8979 (1996)