추천 제품
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
density
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
[H]\C(CO)=C(/[H])CCC
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h4-5,7H,2-3,6H2,1H3/b5-4-
InChI key
ZCHHRLHTBGRGOT-PLNGDYQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
138.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
59.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter