주요 문서
W339709
Sigma-Aldrich
Furfuryl pentanoate
≥97%, FG
동의어(들):
2-Furfuryl pentanoate, Furfuryl valerate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
182.22
FEMA Number:
3397
EC Number:
유럽평의회 번호:
10647
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.068
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
bp
82-83 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; green
SMILES string
CCCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-2-3-6-10(11)13-8-9-5-4-7-12-9/h4-5,7H,2-3,6,8H2,1H3
InChI key
HRYAVTBTUKVHBU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
208.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)