주요 문서
W339008
Sigma-Aldrich
Fenchyl acetate, mixture of α- and β-
≥96%, FG
동의어(들):
1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W339008-SAMPLE
₩81,200
1 KG
₩191,226
10 KG
₩1,828,320
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W339008-SAMPLE
₩81,200
1 KG
₩191,226
10 KG
₩1,828,320
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H20O2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
FEMA Number:
3390
EC Number:
유럽평의회 번호:
11769
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.269
NACRES:
NA.21
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥96%
광학 활성
[α]22/D +54°, neat
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsamic; pine; sweet
SMILES string
CC(=O)OC1C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-11(2,3)9-5-6-12(10,4)7-9/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,12+/m1/s1
InChI key
JUWUWIGZUVEFQB-MAZPRZIYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Fenchyl acetate is a fragrance ingredient found in many fragrance compounds including fine fragrances, decorative cosmetics, shampoos, toilet soaps, and other toiletries [1].
애플리케이션
Fenchyl acetate, a mixture of α- and β- contributes to the overall aroma and flavor profile of Alpinia calcarata [2].
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Chemical diversity in the genus Alpinia (Zingiberaceae): comparative composition of four Alpinia species grown in Northern India
Padalia RC, et al.
Chemistry and Biodiversity, 7(8), 2076-2087 (2010)
Fragrance material review on 1, 3, 3-trimethyl-2-norbornanyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S106-S108 (2008)