생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥95%
bp
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; onion; roasted; sulfurous
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
InChI key
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
117.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
47.2 °C - closed cup