분석
≥98.0% (T)
mp
193-195 °C (lit.)
193-196 °C
solubility
0.1 M NaOH: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChI key
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- [Mg3(O2PPh2)6(DMF)2]·2DMF
- [Ca(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Sr(O2PPh2)2(DMF)2]
- [Ba(O2PPh2)2(DMF)2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable