주요 문서
W326100
Sigma-Aldrich
2-sec-Butylcyclohexanone
mixture of diastereomers, ≥98%, FG
동의어(들):
peppermint cyclohexanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)C6H9(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
154.25
FEMA Number:
3261
Beilstein:
1859137
EC Number:
유럽평의회 번호:
11044
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.095
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
76-78 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cooling; woody; camphoraceous; minty; peppermint
SMILES string
CCC(C)C1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-8(2)9-6-4-5-7-10(9)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
RQXTZKGDMNIWJF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2-sec-Butylcyclohexanone can be used as a flavoring agent[1] and fragrance ingredient.[2]
생화학적/생리학적 작용
Taste at 20 ppm
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
181.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
83 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Flavoring Ingredients Classified As GRAS By the Flavor Extract Manufacturers Association.
Source Book of Flavors, 655-670 (1995)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 53-53 (2005)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)