주요 문서
W322105
Sigma-Aldrich
Phenethyl hexanoate
≥97%, FG
동의어(들):
Phenethyl caproate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W322105-SAMPLE-K
₩74,907
100 G
₩103,429
1 KG
₩244,108
10 KG
₩1,337,060
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W322105-SAMPLE-K
₩74,907
100 G
₩103,429
1 KG
₩244,108
10 KG
₩1,337,060
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
FEMA Number:
3221
EC Number:
유럽평의회 번호:
10882
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.261
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥97%
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
honey; floral; waxy; sweet
SMILES string
CCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-2-3-5-10-14(15)16-12-11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9H,2-3,5,10-12H2,1H3
InChI key
BUYNWUMUDHPPDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Phenethyl hexanoate is a volatile aroma constituent of alcoholic beverages such as wine[1], beer[2] and grape brandy.[3]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Analysis of minor volatile constituents of wine.
Hardy PJ & Ramshaw EH.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 21(1), 39-41 (1970)
Composition of neutral volatile constituents in grape brandies.
Schreier P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 27(2), 365-372 (1979)
Gas chromatographic-mass spectrometric investigation of hop aroma constituents in beer.
Tressl R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(6), 1422-1426 (1978)
Sha Sha et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(1), 123-131 (2016-12-19)
The aroma profile of Chinese roasted sesame-like flavor type liquor was investigated by means of headspace solid phase microextraction-aroma extract dilution analysis (HS-SPME-AEDA). Sixty-three odor-active regions were detected by HS-SPME-AEDA with flavor dilution (FD) factors >5, and 58 of these