주요 문서
W315230
Sigma-Aldrich
Ethylcyclopentenolone
natural, 97%, FG
동의어(들):
3-Ethylcyclopentan-1,2-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H10O2
CAS Number:
Molecular Weight:
126.15
FEMA Number:
3152
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
07.057
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
97%
refractive index
n/D 1.476
density
1.066 at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
caramel; maple; sweet
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1CCC(CC)=C1O
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
InChI key
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
주의사항
Air Sensitive (Nitrogen flush and store all ppk and bulk under nitrogen)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
110 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)