주요 문서
W304905
Sigma-Aldrich
Terpinyl butyrate, mixture of isomers
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
224.34
FEMA Number:
3049
EC Number:
유럽평의회 번호:
278
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.052
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
fruity; balsamic
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
생물학적 소스
synthetic
분석
≥95%
광학 활성
[α]20/D −9.0°, neat
refractive index
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; balsamic
SMILES string
CCCC(=O)OC(C)(C)C1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-6-13(15)16-14(3,4)12-9-7-11(2)8-10-12/h7,12H,5-6,8-10H2,1-4H3
InChI key
LWKWNIYBQLKBMQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)