생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
5.5 (vs air)
vapor pressure
12 mmHg ( 73 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.415 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
mp
−50.2 (lit.)
density
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fatty; green; waxy; citrus; woody; wine-like
SMILES string
CCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-11-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
InChI key
ZCZSIDMEHXZRLG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2