W296902
Pyruvaldehyde solution
40 wt. % in H2O
동의어(들):
Methylglyoxal solution, Acetylformaldehyde, Pyruvaldehyde, Pyruvic aldehyde
크기 선택
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
농도
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.41
density
1.178 g/mL at 25 °C
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
caramel
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)=O
InChI
1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
InChI key
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면책조항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable