주요 문서
W289000
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
≥98%, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W289000-SAMPLE-K
₩81,200
1 KG
₩184,527
5 KG
₩754,653
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W289000-SAMPLE-K
₩81,200
1 KG
₩184,527
5 KG
₩754,653
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2(CH2)3C6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
FEMA Number:
2890
EC Number:
유럽평의회 번호:
222
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.032
NACRES:
NA.21
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
244 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cinnamon; balsamic; spicy
SMILES string
CC(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
InChI key
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Zhiqiang Yao et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 27(8), 1526-1534 (2018-05-04)
The study of enzyme substrate specificity is vital for developing potential applications of enzymes. However, the routine experimental procedures require lot of resources in the discovery of novel substrates. This article reports an in silico structure-based algorithm called Crius, which