주요 문서
W308218
Sigma-Aldrich
2-Tridecenal
predominantly trans, ≥95%, stabilized, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W308218-SAMPLE-K
₩74,907
100 G
₩174,174
1 KG
₩1,291,182
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W308218-SAMPLE-K
₩74,907
100 G
₩174,174
1 KG
₩1,291,182
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)9CH=CHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
196.33
FEMA Number:
3082
EC Number:
유럽평의회 번호:
2011
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
5.078
NACRES:
NA.21
₩74,907
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥95%
포함
synthetic, α-tocopherol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
bp
115-118 °C/10 mmHg (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
waxy; citrus
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3/b12-11+
InChI key
VMUNAKQXJLHODT-VAWYXSNFSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)