생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
5.67 (vs air)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
honey; floral; rose; sweet
SMILES string
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
InChI key
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
221.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
105 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves