주요 문서
W233404
Sigma-Aldrich
Coriander oil
natural, FCC, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2334
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Coriandrum sativum L.
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
광학 활성
[α]20/D +11.0°, neat
구성
Contains Camphor, IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
density
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
linalool, limonene (sum of D, L and DL), geraniol, camphor
감각 수용성의
floral; sweet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Extraction method: steam distillation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)