주요 문서
W231200
Sigma-Aldrich
Citronellyl butyrate
natural (US), ≥85%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
FEMA Number:
2312
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.049
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥85%
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; fruity; citrus; floral; sweet
SMILES string
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
InChI key
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Material may darken over time.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)