주요 문서
W227102
Sigma-Aldrich
Celery seed oil
natural, FCC, FG
동의어(들):
Apium graveolens
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2271
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Apium graveolens L.
Grade
FG
Kosher
natural
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
광학 활성
[α]20/D +70.0°, neat
기원
India origin
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
celery
감각 수용성의
celery
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
134.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
57 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)