주요 문서
W224111
Sigma-Aldrich
Cardamom oil
FCC, FG
동의어(들):
Elletaria cardamomum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2241
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Elettaria cardamomum (L.)
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
광학 활성
[α]20/D +27°, neat
기원
Guatemala origin
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
bp
188 °C/760 mmHg (lit.)
density
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; spicy
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Taste at 5 ppm
제조 메모
Extraction method: steam distillation
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
134.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56.67 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 60-60 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)