주요 문서
T6375
Sigma-Aldrich
1-Thio-β-D-glucose sodium salt
동의어(들):
β-D-Thioglucose, 1-β-D-Glucosylthiose, Glucothiose
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩286,433
₩286,433
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩286,433
About This Item
Linear Formula:
C6H11O5SNa
CAS Number:
Molecular Weight:
218.20
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
₩286,433
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
기술
HPLC: suitable
색상
yellow to tan
mp
130 °C (decomposes on heating)
solubility
water: 50 mg/mL, colorless to dark yellow
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](S[Na])[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S.Na.H/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;;/h2-10,12H,1H2;;
InChI key
BJZCRDSEUWQHLR-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)