주요 문서
W221104
Sigma-Aldrich
Butyl propionate
≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W221104-SAMPLE-K
₩81,200
1 KG
₩191,835
9 KG
₩908,425
20 KG
₩1,678,404
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W221104-SAMPLE-K
₩81,200
1 KG
₩191,835
9 KG
₩908,425
20 KG
₩1,678,404
About This Item
Linear Formula:
C2H5CO2(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
130.18
FEMA Number:
2211
EC Number:
유럽평의회 번호:
405
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.124
NACRES:
NA.21
₩81,200
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
4.5 (vs air)
분석
≥98%
autoignition temp.
799 °F
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
145 °C/756 mmHg (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
banana; ethereal
SMILES string
CCCCOC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
BTMVHUNTONAYDX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
100.4 °F
Flash Point (°C)
38 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
M I Banton et al.
Journal of toxicology and environmental health. Part A, 61(2), 79-105 (2000-10-14)
Two inhalation studies were conducted to evaluate the possible subchronic and developmental toxic effects of n-butyl propionate. In the subchronic study, Sprague-Dawley rats (15/sex/group) were exposed to 0, 250, 750, or 1500 ppm vapor for 6 h/d, 5 d/wk for
Peng Liang et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 11(18), 4097-4102 (2010-08-19)
Rate coefficients for the gas-phase reactions of OH radicals with n-propyl butyrate (k(1)), n-butyl propionate (k(2)) and n-butyl butyrate (k(3)) are measured by both absolute and relative methods. The kinetics data obtained over the temperature range 273-372 K are used