주요 문서
W219010
Sigma-Aldrich
Butyl butyryllactate
natural (US), ≥98%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(O2CCH2CH2CH3)CO2(CH2)3CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.27
FEMA Number:
2190
EC Number:
유럽평의회 번호:
2107c
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.491
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.415-1.425 (lit.)
bp
90 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
butter; cheese; creamy
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H20O4/c1-4-6-8-14-11(13)9(3)15-10(12)7-5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
NORZZKKLCYMBBF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)