주요 문서
W216305
Sigma-Aldrich
Isobornyl propionate
≥92%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
210.31
FEMA Number:
2163
EC Number:
유럽평의회 번호:
412
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.131
생물학적 소스
synthetic
Grade
Kosher
규정 준수
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥92%
refractive index
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
herbaceous; floral; vanilla
SMILES string
CCC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
InChI key
FAFMZORPAAGQFV-OUJBWJOFSA-N
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
210.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
99 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)