주요 문서
W215311
Sigma-Aldrich
Bergamot oil
greener alternative
colorless, natural, product of Simone Gatto
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
W215311-SAMPLE-K
₩65,062
₩65,062
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
W215311-SAMPLE-K
₩65,062
About This Item
CAS Number:
FEMA Number:
2153
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
₩65,062
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청추가 정보 요청
생물학적 소스
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Quality Level
Grade
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
구성
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral, Citronellol, Limonene, Linalool and Citrus bergamia
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
색상
colorless
refractive index
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
density
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
limonene (sum of D, L and DL), linalool, citral (neral+geranial), citronellol, Citrus bergamia peel oil expressed
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
orange; citrus; woody
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
132.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
56 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)