문서
W203904
Sigma-Aldrich
Allyl phenylacetate
≥99%, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CO2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
176.21
FEMA Number:
2039
EC Number:
유럽평의회 번호:
2162
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.790
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
honey; sweet
SMILES string
C=CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-8-13-11(12)9-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI key
ZCDYAMJXVAUTIM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup