주요 문서
TEM-LC200-NI-150
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Nickel Grid
size 200 mesh, hole size 150 μm , Average, box of 25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
포장
box of 25
구멍 크기
150 μm , Average
크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lacey Carbon Supported Grid: Nickel Grid, 200 mesh. Average hole size is 150 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)