주요 문서
DWK209164
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
동의어(들):
209164
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
포장
pkg of 72 ea
제조업체/상표
WHEATON® 209164
보틀 직경 × 높이
25 mm × 56 mm
용량
15 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Superior double seal closure for leak resistance
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)