주요 문서
TEM-7596410
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 4-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
동의어(들):
Omni Grids - Copper 4-Post Lift-Out Grids 100/pk
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품 TEM-7596410은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
포장
pack of 100 (per vial)
일반 설명
4 post copper lift-out grids specifically designed for in-situ lift-out. These grids include multiple indexed mounting locations, two with vertical bar attachment surfaces and two with "V" shaped alighment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts. 3mm diameter.
포장
Packaged in plastic vials.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)