주요 문서
928542
Sigma-Aldrich
24-well Chip
Fluidic 1105, COC
동의어(들):
Cyclic olefin copolymer, Microfluidic chip
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩106,169
₩106,169
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩106,169
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NA.25
₩106,169
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
설명
Microfludic chip x1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
The 24-well Chip, Fluidic 1105, COC is ideal for screening and evaluating different parameters of a microfluidic experiment, such as different surface treatments, coating protocols, or reagents/solvents.
특징 및 장점
  • 24 flat-bottom 50 µl wells (open to the top)
  • Can be used with an automated pipetting system
  • Ideal for screening multiple parameters at once
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin copolymer (COC)
  • 24 flat-bottom wells
  • Well volume: 50 µl
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)