문서
TEM-7596407
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
동의어(들):
Omniprobe Lift-Out Grid, 3-Post, Side Access, CU
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
pack of 100 (per vial)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3 post copper lift-out grids, 35 micron thick with 1 edge lower for easy access.
포장
Packaged in glass vials.