주요 문서
Z362727
Sigma-Aldrich
Nalgene® polycarbonate Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
동의어(들):
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
12 EA
₩234,567
₩234,567
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
12 EA
₩234,567
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
₩234,567
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
flat bottom
polycarbonate
wide-neck
조인트
joint stopper5
무균
non-sterile
특징
closure type Stoppers
without cap
포장
pack of 12
case of 24
제조업체/상표
Nalgene 4103-0125
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Autoclavable; however, repeated autoclaving may cause some loss of mechanical strength.
기타 정보
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)