주요 문서
TEM-71165-50
Sigma-Aldrich
Cryogenic Grid Box Handling Tool
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품 TEM-71165-50은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
일반 설명
This tool has one end which is threaded and fits into the center hole of the Cryogenic Grid Storage Box (where the screw goes in to secure the lid) for moving the box in and out of the cryogenic chamber.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)