주요 문서
T40401
Sigma-Aldrich
m-Tolylhydrazine hydrochloride
99%
동의어(들):
3-Methylphenylhydrazine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩264,712
₩264,712
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩264,712
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
158.63
Beilstein:
3563995
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩264,712
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
mp
184-194 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cc1cccc(NN)c1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI key
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)