주요 문서
170267
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
97%
동의어(들):
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩159,558
₩159,558
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩159,558
About This Item
Linear Formula:
C6H5N(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
122.17
Beilstein:
507683
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩159,558
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
InChI key
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)