주요 문서
T28517
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzenethiol
95%
동의어(들):
m-Thiocresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩126,266
₩126,266
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩126,266
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4SH
CAS Number:
Molecular Weight:
124.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
95%
₩126,266
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
refractive index
n20/D 1.5762 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
density
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(S)c1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
WRXOZRLZDJAYDR-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Javier Campanini-Salinas et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(7) (2018-07-22)
A rapid emergence of resistant bacteria is occurring worldwide, endangering the efficacy of antibiotics and reducing the therapeutic arsenal available for treatment of infectious diseases. In the present study, we developed a new class of compounds with antibacterial activity obtained