분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.569 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(S)c(C)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
AMNLXDDJGGTIPL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter